Learn More
WTW™ BSB-Thermostatenschrank für 2 BSB-OxiTop™ Meßgeräte, Typ TS 606/2-i
Temperature Range: 10°C to 40°C
Marke:  WTW™ 208380
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 10294352
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • A cost-effective solution for respirometric test procedures
  • With glass doors for OxiTop™ control applications
  • Energy-efficient insulation
  • Temperature adjustable in increments of 1°C
  • The heating with the radial blower for constant temperature is equipped with sockets for the stirring platforms
Spezifikation
Spezifikation
CE
180 L
2
LED
±1°C
433 x 513 x 734 mm
602 mm
850 mm
433 mm
230 VAC ±10%, 50 Hz, 160 w
160 w
Thermostat cabinet
2 BOD OxiTop™ systems
10°C to 40°C
TS 606/2-i
1 Year
850 H x 602 W x 600 D mm
513 mm
734 mm
37 kg
230 V
50 Hz