Learn More
Thiamet G, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473316
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16473316 25 mg 25 Milligramm
16427977 5 mg 5 Milligramm
16421467 50 mg -
16415258 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473316 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12588
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamet G
Physikalische Form Powder
CAS 1009816-48-1
Farbe White
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H16N2O4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (201.37 mM) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (181.23 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@]2([H])N=C(NCC)S[C@@]2([H])O[C@@H]1CO
Molekulargewicht (g/mol) 248.3
Formelmasse 248.3
Reinheit (%) 98.32%
Güte Research