Learn More
Thiamphenicol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkode 15700899 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Menge Förpackningsstorlek
15700899 1 g 1 Gramm
15710899 5 g 5 Gramm
15492750 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Produktkode 15700899 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 455450010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15318-45-3
Summenformel C12H15ClNO5S
Molekulargewicht (g/mol) 356.22
InChI-Schlüssel OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Synonym thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol
PubChem CID 27200
ChEBI CHEBI:32215
IUPAC-Name 2,2-dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Thiamphenicol
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: difficulty soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 356.22
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.