Learn More
Thidiazuron, TRC
Artikelnummer. 17983905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983905 100 mg 100 Milligramm
17952855 5 g 5 Gramm
17901885 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT344275100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51707-55-2
Summenformel C9 H8 N4 O S
Molekulargewicht (g/mol) 220.25
Synonym 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
IUPAC-Name 1-Phenyl-3-(Thiadiazol-5-yl)Harnstoff
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
Specifications
Chemischer Name oder Material Thidiazuron
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
Formelmasse 220.0419
Reinheit (%) >95%