Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandige PCR-Röhrchen
Artikelnummer. 11548152 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Encompass
Change view
Click to view available options
Farbe:
Divers
Farblos
Verschlusstyp:
Gewölbte Kappe
Kuppelkappe
Volumen (metrisch):
0.2 ml
Format:
Einzelaufgaben
Artikelnummer. Farbe Verschlusstyp Volumen (metrisch) Format
11548152 Divers Gewölbte Kappe 0.2 ml Einzelaufgaben
11568142 Farblos Kuppelkappe 0.2 ml Einzelaufgaben
2 options
Artikelnummer. 11548152
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sorgen Sie für eine schnelle, gleichmäßige Wärmeübertragung für zuverlässige Amplifikationen. Fisherbrand™ dünnwandige PCR-Röhrchen werden aus reinem Polypropylen hergestellt.
  • Erhältlich in Misch- oder Naturfarben
  • Erhältlich in einzelnen Röhrchen oder Streifen
  • Erhältlich mit verschiedenen Kappen – gewölbt, flach, mit Streifen
Spezifikation
Farbe Divers
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR
Verschlusstyp Gewölbte Kappe
Format Einzelaufgaben
Produkttyp PCR-Röhrchen