Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandige PCR-Röhrchen
Artikelnummer. p-8003287 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Encompass
Click to view available options
Farbe:
Divers
Farblos
Verschlusstyp:
Gewölbte Kappe
Kuppelkappe
Volumen (metrisch):
0.2 ml
Format:
Einzelaufgaben
Artikelnummer. 11548152
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sorgen Sie für eine schnelle, gleichmäßige Wärmeübertragung für zuverlässige Amplifikationen. Fisherbrand™ dünnwandige PCR-Röhrchen werden aus reinem Polypropylen hergestellt.
  • Erhältlich in Misch- oder Naturfarben
  • Erhältlich in einzelnen Röhrchen oder Streifen
  • Erhältlich mit verschiedenen Kappen – gewölbt, flach, mit Streifen
Spezifikation
Farbe Divers
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR
Verschlusstyp Gewölbte Kappe
Format Einzelaufgaben
Produkttyp PCR-Röhrchen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.