Learn More
Thio-TEPA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477376
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16477376 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16477376 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17574
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Thio-TEPA is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Thio-TEPA is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thio-TEPA
Physikalische Form Solid
CAS 52-24-4
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H12N3PS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (264.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
Molekulargewicht (g/mol) 189.22
Formelmasse 189.22
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research