Learn More
Thioanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11402627 500 g 500 Gramm
11473930 25 g 25 Gramm
11492617 100 g 100 Gramm
11412627 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11402627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14846.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-68-5 | C7H8S | 124.201 g/mol
Thioanisole is used as an intermediate in the preparation of dyes, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to prepare stable sulfonium salts, sulfoxides and sufones. It is utilized for the cleavage of methyl ethers in association with triflic acid. It acts as a flavoring agent or an adjuvant. It is an important starting material for the synthesis of 3-substituted benzo[b]thiophenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thioanisol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird auch zur Herstellung stabiler Sulfoniumsalze, Sulfoxide und Sufone verwendet. Es wird zur Spaltung von Methylethern in Verbindung mit Trifluormethansulfonsäure verwendet. Es fungiert als Aromastoff oder Adjuvans. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von 3-substituierten Benzo[b]thiophenen.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-68-5
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.201
MDL-Nummer MFCD00008559
InChI-Schlüssel HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
PubChem CID 7520
IUPAC-Name Methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioanisole
Schmelzpunkt -15°C
Dichte 1.058
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.586
Menge 500 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1904179
Löslichkeitsinformationen Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 124.21
Reinheit (%) 99%