Learn More
Thiocarbohydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiocarbohydrazide |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 168.0°C to 172.0°C |
Farbe | Beige-Grau bis Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | H2NNHCSNHNH2 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 03, 197 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Produktidentifikator
- Thiocarbohydrazide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.