Learn More
Thiodiglykolanhydrid, 98 %, Thermo Scientific™
48.20 € - 605.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3261-87-8
Summenformel C4H4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 132.133
MDL-Nummer MFCD00051689
InChI-Schlüssel RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
PubChem CID 137871
IUPAC-Name 1,4-Oxathian-2,6-Dion
SMILES C1C(=O)OC(=O)CS1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11485383
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13390.06
5g
48.20 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11495383
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13390.14
25g
189.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 03-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11405393
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13390.22
100g
605.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 03-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3261-87-8
132.133
RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
137871
C1C(=O)OC(=O)CS1
C4H4O3S
MFCD00051689
thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
1,4-Oxathian-2,6-Dion
Spezifikation
Thiodiglycolic anhydride
95°C to 100°C
MFCD00051689
thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
Moisture sensitive
C1C(=O)OC(=O)CS1
132.133
132.13
3261-87-8
C4H4O3S
112528
5g
RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
1,4-Oxathian-2,6-Dion
137871
98%