Learn More
Thiophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10593681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10593681 500 mL Metalltrommel 500 Milliliter
10416960 25 mL Metalltrommel 25 Milliliter
10715631 1 L Glasflasche 1 Liter
10227113 5 L Metalltrommel 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10593681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138875000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-98-5
MDL-Nummer MFCD00004826
InChI-Schlüssel RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC-Name Benzolthiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophenol
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0780g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Metalltrommel
Summenformel C6H6S
Strukturformel C6H5SH
Brechungsindex 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589nm)
Menge 500 mL
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Merck Index 15, 9508
Molekulargewicht (g/mol) 110.174
Formelmasse 110.17
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Flüssig