Learn More
Thiophenol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441970 250 g 250 Gramm
11431970 50 g 50 Gramm
11421970 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11441970 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15916.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Thiophenol dient als Reagenz zur Synthese von Alfa- und Beta-ungesättigten Sulfiden, Beta-Lactonen und (3H-Benzo[c][1,2]-Diselenol-3-yl)(Phenyl)sulfan. Es wird als antinematodales Mittel und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Natriumthiophenolat, Pentachlorothiophenol und Alkylphenylsulfiden verwendet. Es wirkt als Inhibitor der humanen Fibroblasten-Kollagenase in vitro.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln und wässriger Basis. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-98-5
Summenformel C6H6S
Molekulargewicht (g/mol) 110.174
MDL-Nummer MFCD00004826
InChI-Schlüssel RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC-Name Benzolthiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophenol
Schmelzpunkt °C to 15°C
Dichte 1.075
Siedepunkt 168°C to 169°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Brechungsindex 1.59
Menge 250 g
UN-Nummer UN2337
Beilstein 506523
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9355
Löslichkeitsinformationen Miscible with most organic solvents and aqueous base. Immiscible with water.
Formelmasse 110.18
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenethiol