Learn More
Novus Biologicals™ Thiophosphate ester Antibody (SR4347), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
316.00 € - 382.00 €
Spezifikation
Antigen Thiophosphate ester
Klon SR4347
Verdünnung Immunoprecipitation 1:1000
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30041713
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-27854-100ul
100 μL
382.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30041514
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-27854-50ul
50 μL
316.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Thiophosphate ester Monoclonal antibody specifically detects Thiophosphate ester in Nonspecies specific samples. It is validated for Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
Thiophosphate ester
Immunoprecipitation 1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol
IgG
Affinity purified
SR4347
Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Non-species specific
A synthesized peptide derived from human Thiophosphate ester
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.