Learn More
Thioridazine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200095793
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16498536 100 mg 100 Milligramm
16492226 500 mg -
2 options
Artikelnummer. 16498536
Marke: Medchem Express HYB0965
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Thioridazine hydrochloride, an orally active antagonist of the dopamine receptor D2 family proteins, exhibits potent anti-psychotic and anti-anxiety activities.
Thioridazine hydrochloride is also a potent inhibitor of PI3K-Akt-mTOR signaling pathways with anti-angiogenic effect. Thioridazine hydrochloride shows antiproliferative and apoptosis induction effects in various types of cancer cells, with specificity on targeting cancer stem cells (CSCs).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioridazine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 130-61-0
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H27ClN2S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (245.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (110.55 mM)
SMILES CSC(C=C1N2CCC3N(C)CCCC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 407.04
Formelmasse 407.04
Reinheit (%) 99.46%
Güte Research