Learn More
Thrombopoietin R/Tpo R Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5Q9Z6, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
201.00 € - 497.00 €
Spezifikation
Antigen Thrombopoietin R/Tpo R
Klon 5Q9Z6
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18333626
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-15880-20UL
20 μg
201.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18387672
Unterlagen ansehen
Bio-Techne
NBP3-15880-100UL
100 μg
497.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Thrombopoietin R/Tpo R Monoclonal antibody specifically detects Thrombopoietin R/Tpo R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Thrombopoietin R/Tpo R
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
CD Markers, Immunology, Stem Cells
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
4352
IgG
Affinity purified
5Q9Z6
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
CD110, CD110 antigen, C-MPL, Myeloproliferative leukemia protein, myeloproliferative leukemia virus oncogene, Proto-oncogene c-Mpl, thrombopoietin receptor, TPO-R, TPORMPLV
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 536-635 of human Thrombopoietin R/Tpo R (P40238).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.