Learn More
Thymine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16433429
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16433429 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16433429 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW010450
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Thymine is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA and can be a target for actions of 5-fluorouracil (5-FU) in cancer treatment, with a Km of 2.3 μM.
Thymine is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA and can be a target for actions of 5-fluorouracil (5-FU) in cancer treatment, with a Km of 2.3 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymine
CAS 65-71-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H6N2O2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (792.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (39.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(C(C)=CN1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death