Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein
Artikelnummer. p-7027271
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11466420 10 g 10 Gramm
11476420 50 g 50 Gramm
11486420 250 g 250 Gramm
3 options
Product Code. 11466420
Brand: Thermo Scientific Chemicals B23896.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Thymolphthalein acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thymolphthalein dient als pH-Indikator, als Reagenz für Blut nach Entfärbung der alkalischen Lösung durch Kochen mit Zinkstaub.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Aceton und auch in verdünnten Alkalien. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 125-20-2
Summenformel C28H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 430.544
MDL-Nummer MFCD00005909
InChI-Schlüssel LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
PubChem CID 31316
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Thymolphthalein
Schmelzpunkt 251°C to 253°C
Menge 10 g
Beilstein 359413
Merck Index 14,9401
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,acetone and also soluble in dilute alkalis. insoluble in water.
Formelmasse 430.55