Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, zur Analyse, ACS
Product Code. 11966191 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Product Code. 11966191
Brand: Thermo Scientific Chemicals 420955000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 125-20-2
Summenformel C28H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 430.53
InChI-Schlüssel LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
PubChem CID 31316
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Thymolphthalein
Schmelzpunkt 251.0°C to 253.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 18,I,381
Merck Index 15,9556
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 430.53
Klarheit passes test
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Masse mit niedrigem Schmelzpunkt