Learn More
Thyroid Peroxidase Mouse anti-Human, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
363.00 € - 755.00 €
Spezifikation
Antigen Thyroid Peroxidase
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat HRP
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18330942
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-06708-5PLATES
5 Plates
363.00 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18375693
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-06708-15PLATES
15 Plates
755.00 €
15 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Human Thyroid Peroxidase.
Spezifikation
Spezifikation
Thyroid Peroxidase
Monoclonal
Mouse
Lipid and Metabolism
EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
ELISA
HRP
RUO
Human
7173
Antibody Pairs