Learn More
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Artikelnummer. 16459206
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16459206 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459206 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1529
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid (TRH-OH) is a physiological metabolite of Thyrotropin-Releasing Hormone.
Spezifikation
Reinheit 99.16%
CAS 24769-58-2
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekulargewicht 363.37 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 100 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic)
Synonym TRH-OH