Learn More
Thyroxine sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473348
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16473348 10 mg
16456077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16473348 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101406
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Thyroxine sulfate is a thyroid hormone metabolite.
Thyroxine sulfate is a thyroid hormone metabolite.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thyroxine sulfate
CAS 77074-49-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H11I4NO7S
Menge 10 mg
Synonym T4 Sulfate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 140 mg/mL (163.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(OS(=O)(O)=O)C(I)=C2)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 856.93
Formelmasse 856.93
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism