Learn More
Tiagabine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498416
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16498416
Marke: Medchem Express HYB0696A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Tiagabine hydrochloride is a potent and selective GABA reuptake inhibitor, used as an anticonvulsant agent, with IC50s of 67, 446 and 182 nM for [3H]GABA uptake in Synaptosomes, Neurons and Glia, respectively.
Tiagabine hydrochloride is a potent and selective GABA reuptake inhibitor, used as an anticonvulsant agent, with IC50s of 67, 446 and 182 nM for [3H]GABA uptake in Synaptosomes, Neurons and Glia, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tiagabine hydrochloride
CAS 145821-59-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H26ClNO2S2
Menge 100 mg
Synonym NO050328 hydrochloride NO328 hydrochloride TGB hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (242.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 53 mg/mL (128.64 mM)
SMILES O=C([C@H]1CN(CC/C=C(C2=C(C)C=CS2)/C3=C(C)C=CS3)CCC1)O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 412.01
Formelmasse 412.01
Reinheit (%) 98.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.