Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiaprid-Hydrochlorid
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tiaprid-Hydrochlorid |
Menge | 1 g |
Löslichkeit | Löslichkeit in wässriger Lösung: Schwer löslich. Andere Löslichkeiten: Löslich in Essigsäure, leicht löslich in Methanol |
Schmelzpunkt | 196,0°bis 199,0 °C |
Formelmasse | 364,89 |
InChI-Schlüssel | OTFDPNXIVHBTKW-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [H+].[Cl-].CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(=CC=C1OC)S(C)(=O)=O |
IUPAC-Name | hydrogen N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-methanesulfonyl-2-methoxybenzamide chloride |
Molekulargewicht (g/mol) | 364.89 |