Learn More
Ticagrelor, MedChemExpress
Beschreibung
Ticagrelor (AZD6140) is a reversible oral P2Y12 receptor antagonist for the treatment of platelet aggregation.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ticagrelor |
| CAS | 274693-27-5 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C23H28F2N6O4S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | AZD6140 AR-C 126532XX |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (95.68 mM) |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2N=NC3=C(N[C@H]4[C@H](C5=CC=C(F)C(F)=C5)C4)N=C(SCCC)N=C32)C[C@@H]1OCCO |
| Molekulargewicht (g/mol) | 522.57 |
| Mehr anzeigen |