missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TICAM1 Mouse anti-Human, Clone: OTI1G7, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA800679
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Involved in innate immunity against invading pathogens. Adapter used by TLR3 and TLR4 (through TICAM2) to mediate NF-kappa-B and interferon-regulatory factor (IRF) activation, and to induce apoptosis. Ligand binding to these receptors results in TRIF recruitment through its TIR domain. Distinct protein-interaction motifs allow recruitment of the effector proteins TBK1, TRAF6 and RIPK1, which in turn, lead to the activation of transcription factors IRF3 and IRF7, NF-kappa-B and FADD respectively.Spezifikation
| TICAM1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q8IUC6 | |
| TICAM1 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 120-420 of human TICAM1 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1G7 | |
| Unconjugated | |
| TICAM1 | |
| IIAE6, MyD88-3, PRVTIRB, TICAM-1, TRIF | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 148022 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur