Learn More
Tideglusib, MedChemExpress
Beschreibung
Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tideglusib |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 865854-05-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H14N2O2S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | NP031112 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (99.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Mehr anzeigen |