Learn More
Tildipirosin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16488016 100 mg 100 Milligramm
16480366 2 mg 2 Milligramm
16478288 10 mg 10 Milligramm
16454177 50 mg -
16410728 5 mg 5 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16488016
Marke: Medchem Express HYA0071
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tildipirosin, a long-acting macrolide, has antibiotic activity.
Tildipirosin, a long-acting macrolide, has antibiotic activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tildipirosin
Physikalische Form Solid
CAS 328898-40-4
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C41H71N3O8
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.24 mM)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](C)O1)N(C)C)[C@]1([H])O[C@H]2[C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CN3CCCCC3)[C@@H](CC)OC(C[C@@H](O)[C@@H]2C)=O)=O)C)CCN4CCCCC4
Molekulargewicht (g/mol) 734.02
Formelmasse 734.02
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research