Learn More
TIM-3 (CD366) Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: 7D3, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
206.00 € - 462.00 €
Spezifikation
Antigen | TIM-3 (CD366) |
---|---|
Klon | 7D3 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Alexa Fluor 647 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15894389
|
BD Biosciences
565559 |
25 Tests |
206.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15884389
|
BD Biosciences
565558 |
100 Tests |
462.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Spezifikation
TIM-3 (CD366) | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 647 | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Human TIM-3 | |
Primary | |
Vol. Per test: 5μL |
7D3 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
CD366; HAVCR2; TIM3; T cell immunoglobulin mucin-3; TIMD-3; KIM-3 | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to Alexa Fluor™ 647 under optimum conditions and unreacted Alexa Fluor™ 647 was removed. |
For Research Use Only.