Learn More
Timosaponin A1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401758
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16401758 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16401758 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN6079
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Timosaponin A1
CAS 68422-00-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H54O8
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 31.25 mg/mL (53.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](O[C@]4(CC[C@H](C)CO4)[C@H]3C)([H])C[C@@]1([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC2
Molekulargewicht (g/mol) 578.78
Formelmasse 578.78
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid