Learn More
Timosaponin AIII, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473906
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16473906 25 mg 25 Milligramm
16441518 5 mg -
16409118 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16473906 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0810
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Timosaponin AIII
CAS 41059-79-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C39H64O13
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (168.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Molekulargewicht (g/mol) 740.92
Formelmasse 740.92
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death