Learn More
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Komparator mit Standardoptik
Geeignet für mobile und statische Wasseranalysen. Checkit™ Komparatoren sind mit verschiedenen Farbskalen erhältlich und bilden die Grundlage für ein umfassendes, anwenderfreundliches Analysesystem.
Marke: Lovibond™ 145000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Der Lovibond™ Checkit™ Komparator ist eine kompakte, leichte kolorimetrische Einheit
- Geeignet für mobile und statische Wasseranalysen
- Erhältlich mit verschiedenen Farbskalen
- Bietet die Grundlage für ein umfassendes, anwenderfreundliches Analysesystem
- Jede Checkit™ Komparatorscheibe enthält eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe
- Jedes Checkit™ Komparatorkit wird in einer Tragetasche mit Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen für alle Tests geliefert
Spezifikation
Durchmesser: 13.5 mm | |
Checkit Kompratortests | |
Checkit Komparator mit Standardoptik |
Wasserqualitätsanalyse | |
Tragetasche mit Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen für alle Tests |