Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Nitrite Nr. 1 Tabletten, Folienverpackung
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
Marke:  Lovibond™ 515200BT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15351815
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • New aluminum foil blister packaging brings added convenience to the tradition of protection achieved in Lovibond’s long established tablet production technology
  • With the new blister strip, the user just pushes the tablet through the protective foil, straight into the sample
  • Each tablet is contained within an individually formed foil cup, lined with the latest aluminum composite material, and guaranteeing product performance
  • Blister pack has been reduced in size to 91 x 34mm for convenient storage and shipping
  • ‘BT’ is added to the end of the code to identify the new style of packaging
  • Simple, time-saving and practical
  • There are no safety risks if the tablets are used in line with the instructions supplied
  • Safety data sheets are available for all reagents
Spezifikation
Spezifikation
Photometry Tablet Reagents
Test kits, colorimeters and spectrophotometers
100 Tablets
Nitrite No. 1 Tablets