Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Thymol-Blau-Lösung
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
22.40 € - 95.40 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | pH-Test |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern |
Typ | Thymolblau-Lösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15362025
|
Lovibond™
451651 |
100 mL |
32.40 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15382025
|
Lovibond™
451653 |
500 mL |
95.40 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15352025
|
Lovibond™
451650 |
25 mL |
22.40 €
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15372025
|
Lovibond™
451652 |
250 mL |
64.30 €
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Thymolblau-Lösung
- pH-Indikator
- 25 ml, 100 ml, 250 ml und 500 ml
Spezifikation
pH-Test | |
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern | |
Thymolblau-Lösung |