missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tioconazole, TRC

Artikelnummer. 30450805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450805 100 g -
30456657 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT444680100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 65899-73-2
Summenformel C16 H13 Cl3 N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 387.71
Synonym Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
IUPAC-Name 1-[2-[(2-Chlorophen-3-yl)Methoxy]-2-(2,4-Dichlorophenyl)Ethyl]Imidazol
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tioconazole
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
Formelmasse 385.9814
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.