Learn More
Tirbanibulin, MedChemExpress
Beschreibung
Tirbanibulin (KX2-391) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tirbanibulin |
| CAS | 897016-82-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H29N3O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | KX2-391 KX-01 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 41.67 mg/mL (96.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CC1=NC=C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)C=C1)NCC4=CC=CC=C4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 431.53 |
| Mehr anzeigen |