Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ PES (Polyethersulfon)-Spritzenfilter
Diese robusten PES-Spritzenfilter (Polyethersulfon) sorgen für sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel bereits vor der Injektion entfernen.
Marke: Thermo Scientific™ 42213-PS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Thermo Scientific™ Titan3™ Spritzenfilter sind in Größen und Membrantypen erhältlich, die auch die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen erfüllen, und liefern sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel entfernen. Titan3 PES-Spritzenfilter (Polyethersulfon) werden zur Ionenchromatographie, Gewebekulturfiltration und Filtration von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet. Sowie für die Filtration von Hochtemperaturflüssigkeiten.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. Membran: ICP-zertifiziertes PES (Polyethersulfon) | |
Titan3 PES (Polyethersulfon) Spritzenfilter, 0,2 µm, 17 mm, 200/Packung | |
PES | |
0,2 μm | |
Probenfiltration: Ionenchromatographie; Gewebekultur, Proteine, Nukleinsäuren, Hochtemperaturflüssigkeiten | |
Medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen | |
115 psi | |
Spritzenfilter | |
17 mm |
Dunkelgrau | |
Ja | |
PES | |
Unsteril | |
<35 μl | |
Nein | |
Titan3 | |
<29 μl (Fassungsvermögen) | |
17 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.