Learn More
Titan(IV)-Isopropylat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium(IV) isopropoxide |
Schmelzpunkt | >15.0°C |
Dichte | 0.9500g/mL |
Siedepunkt | 240.0°C |
Flammpunkt | 46°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 16.6 to 17.3% (Ti) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | Ti[OCH(CH3)2]4 |
Brechungsindex | 1.4654 to 1.4684 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Titanium(IV) isopropoxide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.