missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Titin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-62600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Titin Polyclonal antibody specifically detects Titin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Titin | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 | |
| cardiomyopathy, dilated 1G (autosomal dominant), CMD1G, CMH9, CMPD4, Connectin, DKFZp451N061, EC 2.7.11.1, EOMFC, FLJ32040, FLJ34413, FLJ39564, FLJ43066, HMERF, LGMD2JFLJ26020, MPRM, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14, titin, TMDFLJ26409 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: HFLSILTIDTSDAEDYSCVLVEDENVKTTAKLIVEGAVVEFVKELQDIEVPESYSGELECIVSPENIEGKWYHNDVELKSNGKYTITSRRGRQNLTVKDVTKEDQGEYSFVIDGKKTTCKLKMK | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers | |
| 7273 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur