Learn More
Titin Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 27867-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885875
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Titin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Titin. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Titin antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Titin
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
7273
IgG
Immunohistochemistry, Immunofluorescence
333 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Mouse