Learn More
Titin Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Titin
Konzentration 333 μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16885875
Unterlagen ansehen
Proteintech
27867-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16875875
Unterlagen ansehen
Proteintech
27867-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Titin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Titin. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Titin antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Titin
Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Mouse
IgG
333 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
7273