missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tizanidine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16404297
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16404297

Marke: Medchem Express HYB0194A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.

Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tizanidine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 64461-82-1
Farbe Light Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H9Cl2N5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen H2O : 20 mg/mL (68.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(NC2=NCCN2)C3=NSN=C3C=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 290.17
Formelmasse 290.17
Reinheit (%) 98.66%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt