Learn More
Tizanidine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488166
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488166 100 mg 100 Milligramm
16428408 10 mg 10 Milligramm
16404297 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488166 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0194A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.
Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tizanidine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 64461-82-1
Farbe Light Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H9Cl2N5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen H2O : 20 mg/mL (68.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(NC2=NCCN2)C3=NSN=C3C=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 290.17
Formelmasse 290.17
Reinheit (%) 98.66%
Güte Research