Learn More
Invitrogen™ Human TLK1, GST Tag Recombinant Protein
TLK1 or tousled-like kinase 1 is a nuclear serine/threonine kinase that is potentially involved in the regulation of chromatin assembly. Recombinant full-length human TLK1 was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Gen-Alias | KIAA0137, PKU-beta |
---|---|
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Proteinmarkierung | GST Tag |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15401234
|
Invitrogen™
PV6421 |
10μg |
492.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15449043
|
Invitrogen™
PV6423 |
1mg |
7490.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15439043
|
Invitrogen™
PV6422 |
100μg |
1678.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TLK1 is first described in Arabidopsis. TLK1 is a novel target of the DNA damage checkpoint that is rapidly inactivated upon exposure to ionizing radiation (IR) and the inactivation is directly mediated by the S-phase DNA damage checkpoint. The suppression of TLK1 activity after double-strand breaks in the DNA, replication blockade, or low doses of ultraviolet irradiation requires ATM, NBS and CHK1.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
KIAA0137, PKU-beta | |
Human | |
Recombinant | |
GST Tag |