Learn More
Invitrogen™ Humanes TLR5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0315
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TLR5 Synthetisches Peptid, PEP-0315, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem TLR5 überein. PEP-0315 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20185 verwendet werden.Spezifikation
7100 | |
gereinigt | |
Human-TLR5 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O60602 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TLR5 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |