Learn More
UVP Transilluminator UVP TLW-20 white light UV single
Marke: UVP 95-0415-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.35000kg
Spezifikation
UV/Weiß | |
365/486 nm | |
337 mm | |
200 x 200 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |
Einzeln | |
143 mm | |
Transilluminator | |
230 V, 50 Hz | |
TLW-20 | |
50 Hz |