Learn More
MedChemExpress TMA-DPH
Artikelnummer. 16402439
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16402439 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402439 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYD0986
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TMA-DPH is a hydrophobic fluorescent membrane probe (Ex=355 nm; Em=430 nm).
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Produkttyp Dye Reagents
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Ziel HBV
Molekulargewicht 461.62 g/mol
CAS 115534-33-3