Learn More
Eurofins DiscoverX TMDP Protein
Beschreibung
TMDP, also known as DUSP13 (Dual Specificity Phosphatase 13), is a member of the protein-tyrosine phosphatase superfamily cooperate with protein kinases to regulate cell proliferation and differentiation. This superfamily is separated into two families based on the substrate that is dephosphorylated. One family, the dual specificity phosphatases (DSPs) acts on both phosphotyrosine and phosphoserine/threonine residues. This gene encodes different but related DSP proteins through the use of non-overlapping open reading frames, alternate splicing, and presumed different transcription promoters. Expression of the distinct proteins from this gene has been found to be tissue specific and the proteins may be involved in postnatal development of specific tissues.
GenBank NM_016364
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 8.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molekulargewicht | 49 kDa |
| Menge | 10 μg |
| Spezies | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Proteinmarkierung | N-terminal GST |
| Expressionssystem | Recombinant enzyme expressed in E. coli cells |
| Proteinform | Full-length |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥79% |
| Protein | TMDP, active |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.