Learn More
TMEM70 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2C11C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TMEM70 |
---|---|
Klon | 2C11C3 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887185
|
Proteintech
60195-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877185
|
Proteintech
60195-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TMEM70 is a recently identified mitochondrial protein that is thought to play a role in the biogenesis of the ATP synthase in higher eukaryotes. Mutations in this gene result in early neonatal onset of hypotonia, hypertrophic cardiomyopathy, lactic acidos and 3-methylglutaconic aciduria (3-MGC-uria), and usually cause death within the first six weeks of life, although some patients survive much longer. Little is known of the role of TMEM70, but it is conserved across multicellular eukaryotic organisms. It contains a conserved DUF1301 domain and two putative transmembrane regions.Spezifikation
TMEM70 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
TMEM70, transmembrane protein 70 | |
TMEM70 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
2C11C3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
Q921N7, Q9BUB7 | |
54968, 70397 | |
TMEM70 Fusion Protein Ag16947 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEM70 |