Learn More
Invitrogen™ TMF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1965)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Antigen TMF1
Klon 24GB1965
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275798
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557766
100 μL
564.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30274877
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557767
20 μL
198.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
TMF1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Adapter protein that may provide indirect link between the endocytic membrane traffic and the actin assembly machinery. May regulate the formation of clathrin-coated vesicles. Isoform 1 could be involved in brain-specific synaptic vesicle recycling.
Spezifikation
Spezifikation
TMF1
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
TMF1
7030402D04Rik; Androgen receptor coactivator 160 kDa protein; androgen receptor-associated protein of 160 kDa; ARA160; Gm153; TATA element modulatory factor; TATA element modulatory factor 1; TMF; TMF1; Tmf1
TMF1
Primary
Affinity Chromatography
24GB1965
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P82094
7110
A synthesized peptide derived from human TMF (aa 1000-1093).