Learn More
TNF Mouse anti-Human, PE, Clone: MAB11, BD
Mouse Monoclonal Antibody
178.00 € - 471.00 €
Spezifikation
Antigen | TNF |
---|---|
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE |
Wirtsspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15861629
|
BD Biosciences
562083 |
25 Tests |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15889698
|
BD Biosciences
559321 |
100 Tests |
471.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The MAb11 monoclonal antibody specifically binds to human tumor necrosis factor (TNF, also known as TNF- α ) protein. TNF is an efficient juxtacrine, paracrine and endocrine mediator of inflammatory and immune functions. It regulates the growth and differentiation of a variety of cell types. TNF is cytotoxic for transformed cells when in conjunction with IFN- γ. It is secreted by activated monocytes/macrophages and other cells such as B cells, T cells and fibroblasts. The immunogen used to generate the MAb11 hybridoma was recombinant human TNF. The MAb11 antibody has been reported to crossreact with Rhesus Macaque TNF.
Spezifikation
TNF | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Recombinant Human TNF | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.